(2-Chlorethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Phenoxyethylchlorid, β-Chlorphenetol, (2-Chlorethyl)phenylether, ω-Chlorphenetol
114278-10ML
SIAL114278-10MLEA
58.5
EUR
SIAL114278-10ML
(2-Chlorethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
(2-Chlorethoxy)benzol
Formel:
C₆H₅OCH₂CH₂Cl Molecular Weight: 156,61 g/mol |
MDL:
MFCD00018946 CAS-Nummer: 622-86-6 EINECS: 210-757-0 |