Bromphenolblau, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

114391-25G 114391-5G
SIAL114391-25GEA 163 EUR
SIAL114391-25G SIAL114391-5G
Bromphenolblau, Sigma-Aldrich®
Bromphenolblau
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Schmelzpunkt: 273 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005875
CAS-Nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR