Isatin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

114618-100G 114618-500G 114618-5G
SIAL114618-100GEA 40.8 EUR
SIAL114618-100G SIAL114618-500G SIAL114618-5G
Isatin, Sigma-Aldrich®
Isatin
Formel: C₈H₅NO₂
Siedepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 198…202 °C
Dichte: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005718
CAS-Nummer: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 13,05119

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR