Phenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Hydrazinobenzol Hydrochlorid, Phenylhydrazin Hydrochlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

114715-500G
SIAL114715-500GEA 255 EUR
SIAL114715-500G
Phenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Phenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₉ClN₂
Molecular Weight: 144,6 g/mol
Schmelzpunkt: 243…246 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012924
CAS-Nummer: 59-88-1
EINECS: 200-444-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16d43c3611e20636f31c95d3974860d83c8913f&vid=c26f549d3aed1b69060ac1042fd1114ca4edb2cb&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR