1,1,3,3-Tetramethyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetramethylthioharnstoff, Tetramethyl-2-thioharnstoff, N,N,N',N'-Tetramethylthioharnstoff
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
115169-25G
SIAL115169-25GEA 74.6 EUR
SIAL115169-25G
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thioharnstoff
Formel: C₅H₁₂N₂S
Molecular Weight: 132.23 g/mol
Siedepunkt: 245
Schmelzpunkt: 74…76 °C
MDL: MFCD00008324
CAS-Nummer: 2782-91-4
EINECS: 220-488-0