2-Methyl-3-nitroanisol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Methoxy-2-methyl-3-nitrobenzene, Methyl 3-nitro-o-tolyl ether, 2-Methoxy-6-nitrotoluene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

115428-10G
SIAL115428-10GEA 229 EUR
SIAL115428-10G
2-Methyl-3-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-3-nitroanisol
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 55…57,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007159
CAS-Nummer: 4837-88-1
EINECS: 225-424-5
UN: 2446
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR