ω-Brom-4-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

115665-100G 115665-25G 115665-5G
SIAL115665-100GEA 553 EUR
SIAL115665-100G SIAL115665-25G SIAL115665-5G
ω-Brom-4-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000201
CAS-Nummer: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR