ω-Brom-3-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

115673-10G 115673-25G
SIAL115673-10GEA 89.7 EUR
SIAL115673-10G SIAL115673-25G
ω-Brom-3-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-3-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63…64,3 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000199
CAS-Nummer: 5000-65-7
EINECS: 225-666-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR