ω-Brom-3-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
115673-10G
115673-25G
SIAL115673-10GEA
89.7
EUR
SIAL115673-10G
SIAL115673-25G
ω-Brom-3-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-3-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₉BrO₂ Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 63…64,3 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000199 CAS-Nummer: 5000-65-7 EINECS: 225-666-1 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...