2,2'-Biphenyldiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)benzol, 2,2'-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

115819-100G 115819-500G
SIAL115819-100GEA 62.8 EUR
SIAL115819-100G SIAL115819-500G
2,2'-Biphenyldiol, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dihydroxybiphenyl
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 106…109 °C
Dichte: 1,342 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002210
CAS-Nummer: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR