2,2'-Biphenyldiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)benzol, 2,2'-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
115819-100G
115819-500G
SIAL115819-100GEA
62.8
EUR
SIAL115819-100G
SIAL115819-500G
2,2'-Biphenyldiol, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dihydroxybiphenyl
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 106…109 °C Dichte: 1,342 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00002210 CAS-Nummer: 1806-29-7 EINECS: 217-303-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...