4-Aminonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Aminopyridin-3-carbonsäure, 4-Amino-3-pyridincarbonsäure
11585-5G-F
SIAL11585-5G-FEA
69.6
EUR
SIAL11585-5G-F
4-Aminonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
4-Aminonicotinsäure
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molecular Weight: 138,13 g/mol |
MDL:
MFCD00234183 CAS-Nummer: 7418-65-7 |