2-Brom-m-xylol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

115851-100G 115851-25G 115851-5G
SIAL115851-100GEA 133 EUR
SIAL115851-100G SIAL115851-25G SIAL115851-5G
2-Brom-m-xylol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-m-xylol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185.06 g/mol
Siedepunkt: 206
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000075
CAS-Nummer: 576-22-7
EINECS: 209-397-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR