3-Methylveratrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dimethoxy-3-methylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
115878-25G
SIAL115878-25GEA
294
EUR
SIAL115878-25G
3-Methylveratrol, Sigma-Aldrich®
3-Methylveratrol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol |
MDL:
MFCD00008379 CAS-Nummer: 4463-33-6 EINECS: 224-726-4 |