(±)-Mandelsäurenitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

116025-50G
SIAL116025-50GEA 44.2 EUR
SIAL116025-50G
(±)-Mandelsäurenitril, Sigma-Aldrich®
(±)-Mandelsäurenitril
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
MDL: MFCD00004487
CAS-Nummer: 532-28-5
EINECS: 208-532-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR