(R)-(-)-2-Aminobuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-()-2-Aminobutyric acid, D-2-Aminobutyric acid, D(-)-2-Aminobutyric acid, H-D-Abu-OH
MQ100
116122-1G
116122-5G
SIAL116122-1GEA
27
EUR
SIAL116122-1G
SIAL116122-5G
(R)-(-)-2-Aminobuttersäure, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Aminobuttersäure
Formel:
C₄H₉NO₂ Molecular Weight: 103.12 g/mol |
MDL:
MFCD00064414 CAS-Nummer: 2623-91-8 EINECS: 220-084-4 |