2-Chlor-3-hydroxypyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Chlor-3-pyridinol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

116203-25G
SIAL116203-25GEA 78.8 EUR
SIAL116203-25G
2-Chlor-3-hydroxypyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-3-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄ClNO
Molecular Weight: 129,55 g/mol
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 170…171 °C
MDL: MFCD00006235
CAS-Nummer: 6636-78-8
EINECS: 229-635-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR