4-Chlor-3-nitroanisol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Chlor-4-methoxy-2-nitrobenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

116289-25G
SIAL116289-25GEA 30.8 EUR
SIAL116289-25G
4-Chlor-3-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3-nitroanisol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Molecular Weight: 187,58 g/mol
Schmelzpunkt: 43,2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007077
CAS-Nummer: 10298-80-3
EINECS: 233-674-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR