2,6-Dinitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
117501-1G
SIAL117501-1GEA
234
EUR
SIAL117501-1G
2,6-Dinitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,6-Dinitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄N₂O₅ Molecular Weight: 196,12 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
606-31-5 EINECS: 210-113-9 |