2,6-Dichlor-3-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Dichloro-2-methyl-4-nitrobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
117536-25G
SIAL117536-25GEA 83.5 EUR
SIAL117536-25G
2,6-Dichlor-3-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlor-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
Molecular Weight: 206,03 g/mol
Schmelzpunkt: 53 °C
MDL: MFCD00024185
CAS-Nummer: 29682-46-0
EINECS: 249-776-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III