Cyclopentadienylmolybdäntricarbonyl dimer, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
117609-1G
SIAL117609-1GEA 50.7 EUR
SIAL117609-1G
Cyclopentadienylmolybdäntricarbonyl dimer, Sigma-Aldrich®
Cyclopentadienylmolybdäntricarbonyl dimer
Formel: C₁₆H₁₀Mo₂O₆
MDL: MFCD00009947
CAS-Nummer: 12091-64-4
EINECS: 235-156-0