2-[Ethyl(phenyl)amino]ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)aniline, Ethylphenylethanolamine, 2-(Ethyl(phenyl)amino)ethanol, N-Ethyl-N-2-ethanolaniline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
117684-100G
SIAL117684-100GEA
43.8
EUR
SIAL117684-100G
2-[Ethyl(phenyl)amino]ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(N-Ethylanilino)ethanol
Formel:
C₁₀H₁₅NO Molecular Weight: 165,24 g/mol |
MDL:
MFCD00020575 CAS-Nummer: 92-50-2 EINECS: 202-160-9 |