2-Cyanphenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(Cyanomethyl)benzonitrile, α-Cyano-o-tolunitrile, Homophthalonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
118133-25G
SIAL118133-25GEA
65.9
EUR
SIAL118133-25G
2-Cyanphenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
2-Cyanphenylacetonitril
Formel:
C₉H₆N₂ Molecular Weight: 142.16 g/mol |
MDL:
MFCD00001895 CAS-Nummer: 3759-28-2 EINECS: 223-167-3 UN: 3439 ADR: 6.1 III |