Isophorondiamin (Gemisch der Stereoisomere), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane, Isophoronediamine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

118184-250ML
SIAL118184-250MLEA 74.7 EUR
SIAL118184-250ML
Isophorondiamin (Gemisch der Stereoisomere), Sigma-Aldrich®
Isophorondiamin (Gemisch der Stereoisomere)
Formel: C₁₀H₂₂N₂
MDL: MFCD00019397
CAS-Nummer: 2855-13-2
EINECS: 220-666-8
UN: 2289
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR