3-(p-Tolyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(4-Methylphenyl)propionsäure, 3-(4-Methylphenyl)propansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
118265-10G
SIAL118265-10GEA
100
EUR
SIAL118265-10G
3-(p-Tolyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(p-Tolyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,2 g/mol |
MDL:
MFCD00016561 CAS-Nummer: 1505-50-6 EINECS: 216-132-9 |