1,9-Decadien, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Deca-1,9-dien

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

118303-5G
SIAL118303-5GEA 70.6 EUR
SIAL118303-5G
1,9-Decadien, Sigma-Aldrich®
1,9-Decadien
Formel: C₁₀H₁₈
Molecular Weight: 138,25 g/mol
Siedepunkt: 169 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –71,8 °C
Dichte: 0,7602 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008670
CAS-Nummer: 1647-16-1
EINECS: 216-711-6
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR