3,4-Dimethylhexan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

118419-1G
SIAL118419-1GEA 52.7 EUR
SIAL118419-1G
3,4-Dimethylhexan, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethylhexane
Formel: C₈H₁₈
Molecular Weight: 114,23 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 0,7152 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039927
CAS-Nummer: 583-48-2
EINECS: 209-504-7
UN: 1262
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR