2-Methyl-2-hepten, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

118613-1G
SIAL118613-1GEA 118 EUR
SIAL118613-1G
2-Methyl-2-hepten, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-hepten
Formel: C₈H₁₆
Molecular Weight: 112,22 g/mol
Siedepunkt: 122,6 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,72 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 627-97-4
EINECS: 211-022-7
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR