Chalkon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Benzylidenacetophenon, Benzalacetophenon, 1,3-Diphenyl-3-propen-1-on

11970-100G
SIAL11970-100GEA 49.8 EUR
SIAL11970-100G
Chalkon, Sigma-Aldrich®
Chalkon
Formel: (C₆H₅)C(O)CHCH(C₆H₅)
Molecular Weight: 208,26 g/mol
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Dichte: 1,0712 g/cm³ (62.4 °C)
MDL: MFCD00003082
CAS-Nummer: 94-41-7
EINECS: 202-330-2
Merck Index: 13,02045

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR