Methyl-4-fluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Fluorbenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
120707-10G
SIAL120707-10GEA
128
EUR
SIAL120707-10G
Methyl-4-fluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154,14 g/mol |
MDL:
MFCD00017959 CAS-Nummer: 403-33-8 EINECS: 206-956-7 |