2,3-Dimethylindol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,3-Dimethyl-1H-indole

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

120812-5G
SIAL120812-5GEA 125 EUR
SIAL120812-5G
2,3-Dimethylindol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylindol
Formel: C₁₀H₁₁N
Molecular Weight: 145,2 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 111…112 °C
MDL: MFCD00005617
CAS-Nummer: 91-55-4
EINECS: 202-076-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR