3,5-Dibromsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

122130-10G
SIAL122130-10GEA 81.9 EUR
SIAL122130-10G
3,5-Dibromsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,5-Dibromsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄Br₂O₂
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86 °C
MDL: MFCD00003318
CAS-Nummer: 90-59-5
EINECS: 202-003-4
Merck Index: 13,03052

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR