4-Chromanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Chromanone

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

122351-10G
SIAL122351-10GEA 111 EUR
SIAL122351-10G
4-Chromanon, Sigma-Aldrich®
4-Chromanon
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148,16 g/mol
Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
Dichte: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C)
MDL: MFCD00006840
CAS-Nummer: 491-37-2
EINECS: 207-736-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR