Benz[d]isoxazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
12255-5ML-F
SIAL12255-5ML-FEA 124 EUR
SIAL12255-5ML-F
Benz[d]isoxazol, Sigma-Aldrich®
Benz[d]isoxazol
Formel: C₇H₅NO
MDL: MFCD00005852
CAS-Nummer: 271-95-4
EINECS: 205-983-1