(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerin, Solketal, DL-1,2-Isopropylidenglycerin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

122696-100G 122696-3KG 122696-500G
SIAL122696-100GEA 39.2 EUR
SIAL122696-100G SIAL122696-3KG SIAL122696-500G
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 188
Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063238
CAS-Nummer: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Index: 13,05233

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR