4'-Phenylacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: p-Phenylacetophenon, 1-(4-Phenylphenyl)ethanon, 4-Phenyl-1-acetylbenzol, 4-Acetylbiphenyl

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

122726-25G
SIAL122726-25GEA 43.5 EUR
SIAL122726-25G
4'-Phenylacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Phenylacetophenon
Formel: C₁₄H₁₂O
Molecular Weight: 196,25 g/mol
Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 118…121 °C
Dichte: 1,251 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00008749
CAS-Nummer: 92-91-1
EINECS: 202-202-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR