trans-Aconitsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Trans-Propene-1,2,3-Tricarboxylic Acid, (E)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
122750-100G
122750-25G
SIAL122750-100GEA
167
EUR
SIAL122750-100G
SIAL122750-25G
trans-Aconitsäure, Sigma-Aldrich®
trans-Aconitsäure
Formel:
C₆H₆O₆ |
MDL:
MFCD00002721 CAS-Nummer: 4023-65-8 EINECS: 223-688-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...