trans-Aconitsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Trans-Propene-1,2,3-Tricarboxylic Acid, (E)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

122750-100G 122750-25G
SIAL122750-100GEA 167 EUR
SIAL122750-100G SIAL122750-25G
trans-Aconitsäure, Sigma-Aldrich®
trans-Aconitsäure
Formel: C₆H₆O₆
MDL: MFCD00002721
CAS-Nummer: 4023-65-8
EINECS: 223-688-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR