5-Amino-1-pentanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-Aminopentan-1-ol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

123048-10G 123048-50G
SIAL123048-10GEA 57.8 EUR
SIAL123048-10G SIAL123048-50G
5-Amino-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-1-pentanol
Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103.16 g/mol
Siedepunkt: 222
Schmelzpunkt: 36
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008237
CAS-Nummer: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 3259
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR