5-Amino-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Aminopentan-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
123048-10G
123048-50G
SIAL123048-10GEA
57.8
EUR
SIAL123048-10G
SIAL123048-50G
5-Amino-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-1-pentanol
Formel:
C₅H₁₃NO Molecular Weight: 103.16 g/mol Siedepunkt: 222 Schmelzpunkt: 36 Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008237 CAS-Nummer: 2508-29-4 EINECS: 219-718-2 UN: 3259 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...