Eisen, Pulver, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

12310-6X1KG-R 12310-500G-R
SIAL12310-6X1KG-REA 589 EUR
SIAL12310-6X1KG-R SIAL12310-500G-R
Eisen, Pulver, Sigma-Aldrich®
Iron
Formel: Fe
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1536 °C
Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR