1-Benzyl-2-pyrrolidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Benzylpyrrolidin-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
123757-25G
SIAL123757-25GEA
59.9
EUR
SIAL123757-25G
1-Benzyl-2-pyrrolidinon, Sigma-Aldrich®
1-Benzyl-2-pyrrolidinon
Formel:
C₁₁H₁₃NO Molecular Weight: 175.23 g/mol |
MDL:
MFCD00003195 CAS-Nummer: 5291-77-0 EINECS: 226-131-5 |