4-Biphenylmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Phenylbenzylalkohol, 4-Hydroxymethylbiphenyl, Biphenyl-4-methanol, (Biphenyl-4-yl)methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
123838-10G
SIAL123838-10GEA 41.3 EUR
SIAL123838-10G
4-Biphenylmethanol, Sigma-Aldrich®
4-Biphenylmethanol
Formel: C₁₃H₁₂O
Molecular Weight: 184,24 g/mol
Siedepunkt: 183…184 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 104…105 °C
MDL: MFCD00004660
CAS-Nummer: 3597-91-9
EINECS: 222-745-2