3-tert-Butylphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: m-tert-Butylphenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

124281-1G
SIAL124281-1GEA 33.3 EUR
SIAL124281-1G
3-tert-Butylphenol, Sigma-Aldrich®
3-tert-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150.22 g/mol
Siedepunkt: 240
Schmelzpunkt: 43
Dichte: 1.048 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002300
CAS-Nummer: 585-34-2
EINECS: 209-553-4
UN: 2430
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR