Diethylazelat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,9-Nonandisäurediethylester, Azelainsäurediethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
124583-100ML
SIAL124583-100MLEA 420 EUR
SIAL124583-100ML
Diethylazelat, Sigma-Aldrich®
Diethylazelat
Formel: C₁₃H₂₄O₄
Molecular Weight: 244,33 g/mol
MDL: MFCD00009218
CAS-Nummer: 624-17-9
EINECS: 210-833-3