2-Chlor-4,6-dinitrophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
124613-25G
SIAL124613-25GEA
216
EUR
SIAL124613-25G
2-Chlor-4,6-dinitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4,6-dinitrophenol
Formel:
C₆H₃ClN₂O₅ Molecular Weight: 218,55 g/mol |
CAS-Nummer:
946-31-6 EINECS: 213-419-0 |