4-Chlor-m-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Chlor-2,4-diaminobenzol, 4-Chlor-1,3-phenylendiamin, 4-Chlorbenzol-1,3-diamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

125172-10G
SIAL125172-10GEA 0 EUR
SIAL125172-10G
4-Chlor-m-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-m-phenylendiamin
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142,59 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91 °C
MDL: MFCD00025284
CAS-Nummer: 5131-60-2
EINECS: 225-877-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR