(2-Cyanethyl)triethoxysilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Triethoxy(2-cyanethyl)silan, 3-(Triethoxysilyl)propionitril, 3-(Triethoxysilyl)propiononitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

125377-25ML
SIAL125377-25MLEA 137 EUR
SIAL125377-25ML
(2-Cyanethyl)triethoxysilan, Sigma-Aldrich®
(2-Cyanethyl)triethoxysilan
Formel: NCCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Molecular Weight: 217,34 g/mol
Siedepunkt: 133 °C (28 mmHg)
Dichte: 0,9792 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00019851
CAS-Nummer: 919-31-3
EINECS: 213-050-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR