2-Cyan-6-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Methyl-2-pyridincarbonitril, 6-Cyan-2-picolin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
125385-5G
SIAL125385-5GEA
94.7
EUR
SIAL125385-5G
2-Cyan-6-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Cyano-6-methylpyridine
Formel:
C₇H₆N₂ Molecular Weight: 118,14 g/mol |
MDL:
MFCD00190586 CAS-Nummer: 1620-75-3 EINECS: 216-588-9 |