5-Chlor-2-mercaptobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Chlorobenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
125571-5G
SIAL125571-5GEA
56.4
EUR
SIAL125571-5G
5-Chlor-2-mercaptobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Formel:
C₇H₄ClNS₂ Molecular Weight: 201,7 g/mol |
MDL:
MFCD00005783 CAS-Nummer: 5331-91-9 EINECS: 226-235-0 |